Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello para encapsular de 11 mm, vidrio transparente, microinserto integrado
Código de producto. 11565894 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11565894 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 11565894
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Viales estándar para GC y HPLC.
  • Vial con cuello para encapsular de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Parte superior unida
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 0,4 ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Para capsular
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Modelo Cónico
Volumen residual (métrico) <1 µl
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND11
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm