Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Barnizado transparente |
| Material (revestimiento) | Caucho natural/TEF (1,3 mm) |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Aluminio |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Mostrar más |