Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Código de producto. 12910921 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF (1,3 mm)
Caucho natural/TEF (1 mm)
Caucho natural/butilo/TEF (1 mm)
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
Unit Size:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material (revestimiento) Grosor (métrico) Unit Size
12910921 Caucho natural/TEF (1 mm) 1 mm paquete de 100
12930921 Caucho natural/butilo/TEF (1 mm) 1 mm paquete de 100
12940921 Caucho natural/TEF (1,3 mm) 1,3 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Product Code. 12910921
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND1
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón para encapsular
  • Orificio central
  • aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color del tapón Barnizado transparente
Material (revestimiento) Caucho natural/TEF (1 mm)
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2 ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Grosor (métrico) 1 mm
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto 1ª clase hidrolítica