Learn More
Fisherbrand™ Tapón para encapsular de aluminio de 11 mm, plata, orificio central, septum montado
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosSpecifications
Specifications
| Material (revestimiento) | Caucho natural/TEF |
| Color | Rojo-naranja, Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Modelo | 60° Shore A |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tipo de producto | Tapón para encapsular |