Learn More
Fisherbrand™ Tapón para encapsular de aluminio de 11 mm, plata, orificio central, septum montado
Código de producto. 11821653 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Azul, Blanco
Barnizado transparente
Beige, Rojo-naranja
Blanco
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Negro
Plata, Rojo, Rojo-naranja, Transparente
Plata, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material (revestimiento):
Aluminio
Caucho natural/TEF
Caucho natural/butilo/TEF
Caucho rojo/PTFE
PTFE virgen
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Viton 1A
Grosor (métrico):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11821653 Plata, Rojo, Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/butilo/TEF 1 mm paquete de 1000
12646605 Beige, Rojo-naranja Caucho rojo/PTFE 1 mm paquete de 1000
11814890 Gris, Rojo PTFE/butilo 1,3 mm paquete de 1000
16348357 Barnizado transparente Aluminio 0,06 mm paquete de 1000
11884880 Azul oscuro, Blanco Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11737577 Plata, Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11804890 Gris, Rojo PTFE/butilo 1,3 mm paquete de 1000
11772418 Rojo, Blanco Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
16358357 - PTFE virgen 0,25 mm paquete de 1000
10051634 Crema, Rojo Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
11894880 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/TEF 1,3 mm paquete de 1000
11747577 Blanco PTFE virgen 0,25 mm paquete de 1000
10728468 Beige, Rojo-naranja Caucho rojo/PTFE 1 mm paquete de 1000
11864880 Transparente azul, Blanco Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11874880 Negro Viton 1A 1 mm paquete de 1000
11782418 Rojo, Blanco Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11792418 Azul, Blanco Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
15239468 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Catalog No. 11821653
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Los cierres de encapsular de aluminio proporcionan un cierre hermético.
  • 11mm
  • aluminio
  • Tapón
  • Transparente
  • Orificio central
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los sellos de aluminio se deben colocar con una herrami
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (revestimiento) Caucho natural/butilo/TEF
Color Plata, Rojo, Rojo-naranja, Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales para encapsular de 11 mm
Características ecológicas ACT Ecolabel (Plata)
Tipo de producto Tapón para encapsular