Learn More
Fisherbrand™ Cierre para capsular de aluminio de 11 mm, azul, orificio central, septo montado
Código de producto. 10349487 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Beige, Rojo-naranja, Azul
Rojo, Blanco, Azul
Rojo, Rojo-naranja, Transparente, Azul
Material (revestimiento):
Caucho natural/butilo/TEF
Caucho rojo/PTFE
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
10349487 Beige, Rojo-naranja, Azul Caucho rojo/PTFE 1 mm paquete de 1000
11894870 Rojo, Rojo-naranja, Transparente, Azul Caucho natural/butilo/TEF 1 mm paquete de 1000
10557005 Rojo, Blanco, Azul Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10349487
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cierres de encapsular de aluminio proporcionan un cierre hermético.
  • 11mm
  • Tapón de aluminio
  • Azul
  • Orificio central
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho rojo/PTFE
Color Beige, Rojo-naranja, Azul
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular