Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio con cuello de engarce de 11 mm
Código de producto. 10326042 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
< 2,7/ml
Marking Spot:
No
Sí
Graduado:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Marking Spot Graduado Tamaño de la unidad
10326042 2 mL No No paquete de 100
11535884 2 mL Sí Sí paquete de 100
11555894 < 2,7/ml No No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10326042
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Viales estándar para GC y HPLC.
  • Vial con cuello para encapsular de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Graduado No
Estilo de cuello Para capsular
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) < 100 μl
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 mL
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND11
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm