Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 10 mm, negro, con orificio central, rosca 10-425 con septum
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 7 mm |
| Color | Negro, Rojo, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 10 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tamaño del tapón | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de rosca 10-425 |
| Mostrar más |