Learn More
KGW Isotherm™ Matraces de transporte aislados Dewar
Código de producto. 10017910
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Tipo de tapa del tapón:
Cubierta de acero inoxidable
Cubierta metálica con revestimiento azul
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapa del tapón unitSize
10017910 1000 ml Cubierta de acero inoxidable 1 PCS
10613131 3000 ml Cubierta metálica con revestimiento azul cada uno
10047870 1000 ml Cubierta metálica con revestimiento azul 1 PCS
10199410 2000 ml Cubierta de acero inoxidable 1 PCS
4 options
Código de producto. 10017910
Marca: KGW Isotherm™ 1221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento y transporte de productos sensibles a la temperatura como el hielo seco. Los matraces de transporte de aislamiento Dewar KGW Isotherm™ incluyen un diseño robusto fabricado con vidrio de borosilicato 3.3.
  • Enfriamiento de muestras pequeñas
  • Chapado en plata y evacuado
  • Aplicaciones flexibles en el laboratorio
  • Incluye mango de aluminio
  • Incluye tapa aislada, sujeta por dos pinzas de resorte
  • Disponible con cubierta metálica con revestimiento azul o cubierta de acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de tapa del tapón Cubierta de acero inoxidable
Diámetro exterior (métrico) 120mm
Para utilizar con (aplicación) Enfriamiento de muestras pequeñas
Altura interior (métrico) 150 mm
Altura (métrico) 215 mm
Incluye Tapa aislada, sujeta por dos pinzas de resorte, asa
Capacidad (métrico) 1000 ml
Diámetro interior (métrico) 100mm
Material Vidrio de borosilicato