Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento con 100 pocillos para microtubos
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosSpecifications
Specifications
| Tipo de tapón | Tapa abatible |
| Color | Verde |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento en microtubos |
| Admite | 100 (Tubos de 1,5 a 2 mL) |
| Incluye | Tapa con bisagra de cierre a presión |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Conjunto de tubos | 10 x 10 |
| Show More |