Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento con 100 pocillos para microtubos
Código de producto. 15569811 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15569811 Azul paquete de 5
15579811 Verde paquete de 5
15589811 Amarillo paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15569811
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacena viales pequeños y microtubos. Las cajas de almacenamiento con 100 pocillos para microtubos Fisherbrand™ mantienen el contenido en su sitio a través de una tapa abatible con cierre de presión.
  • Para requisitos de almacenamiento mayores de microtubos y viales criogénicos de 1,5/ 2,0 ml.
  • Tapa con bisagra de fácil apertura con cierre a presión
  • 100 pocillos
  • Diámetro del pozo: 12,3 mm
  • Dimensiones: 141 x 151 x 57 mm
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa abatible
Color Azul
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Tipo Caja de almacenamiento criogénica
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento en microtubos
Admite 100 (Tubos de 1,5 a 2 mL)
Incluye Tapa con bisagra de cierre a presión
Cantidad 5/Paq.
Conjunto de tubos 10 x 10
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 141 x 151 x 57 mm
Longitud (métrico) 141 mm
Anchura (métrico) 151 mm
Altura (métrico) 57 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 12,3 mm
Peso (métrico) 0,86 kg