Learn More
Bel-Art™ Cajas de almacenamiento de polipropileno Scienceware™ de 100 posiciones
Código de producto. 15446343
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Varios
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15446343 Varios paquete de 5
1 options
Código de producto. 15446343 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F188510016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.40€
    70.05€ / paquete de 5
    Ahorro 41.35€
    37% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cajas de almacenamiento de polipropileno de 100 posiciones que ofrecen un almacenamiento compacto y seguro para tubos y viales criogénicos de 0.5, 1.5 y 2.0 ml. A diferencia de las cajas de cartón, no se descomponen si se exponen a la humedad o a un uso intensivo.
  • Ideal para la organización en la mesa de trabajo, en el congelador o durante el transporte
  • Se pueden usar a temperaturas de –80 °C a +121 °C
  • Las tapas con bisagras con lengüeta de resorte se abren fácilmente y se cierran de forma segura; el color transparente translúcido siempre permite ver el interior
  • Cada posición de la caja está etiquetada con una rejilla alfanumérica
  • Componentes ‘antideslizantes’ moldeados en la base y en la tapa para ofrecer un apilamiento seguro
Información de órdenes
Gradillas para congeladores disponibles por separado.
Estas cajas no encajan en gradillas de congelador estándar
Especificaciones
Color Varios
Material Polipropileno
Forma Cuadrado
Para utilizar con (aplicación) Para tubos y frascos criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 mL
Admite 100 (tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2 ml)
N.º de compartimentos 100
N.º de lugares 100
Tipo de producto Caja de almacenamiento criogénica
Cantidad 5/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 154 x 143 x 56 mm
Longitud (métrico) 154 mm
Anchura (métrico) 143 mm
Altura (métrico) 56 mm