Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific
Código de producto. 10756144 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Inyectores Agilent y detectores no MS
Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL
Diámetro (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Entre 0,1 y 0,25 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10756144 Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10444793 Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,53 mm paquete de 10
10110943 Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,32 mm paquete de 10
10409624 Inyectores Agilent y detectores no MS 6,35 mm 10 PCS
10311485 Inyectores Agilent y detectores no MS 3,175 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10756144 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 29053488
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice conexiones fiables de instrumentos de GC Thermo Scientific™ con estos empalmes de 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific™.
Asegure un rendimiento óptimo de su instrumento para GC Thermo Scientific™ con los empalmes Thermo Scientific™. Están disponibles en tres materiales diferentes y en distintas dimensiones para adaptarse a una amplia gama de instrumentos y aplicaciones. Todos los empalmes se suministran en blísteres individuales sin contaminantes.
Características
  • Disponibles en 100 % de grafito, 15 % de grafito/85 % de vespel y metal SilTite
  • Empalmes para diferentes tipos de inyectores y detectores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Empalme
Descripción De 0,1 a 0,25 mm de diámetro interno; instrumentos Thermo
Diámetro (métrico) Entre 0,1 y 0,25 mm
Para utilizar con (equipo) Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL
Material 100 % grafito
Cantidad Pack of 10