Learn More
Masterflex™ Llaves de paso con conexiones Luer
Código de producto. 11772643 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Connectors:
Luer
Luer-Slip macho
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Connectors Tamaño de la unidad
11772643 Luer-Slip macho paquete de 10
11722683 Luer 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11772643 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3060001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.05€
    48.54€ / paquete de 10
    Ahorro 18.51€
    27% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Regule un flujo sin fugas mediante el uso de estas conexiones. Las llaves de paso Cole-Parmer™ con conexiones Luer están disponibles con un Luer Lock macho o un Luer Slip macho.
  • El mango gira 90°
  • Cuerpo de PC y tubo de HDPE
Especificaciones
Tipo Llave de paso
Material Policarbonato, Polietileno de alta densidad (HPDE)
Plug Material Policarbonato y HDPE
Connectors Luer-Slip macho