Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos para Dispensador Digital Multidrop™ Pico
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Magnífica elección para dispensar volúmenes de picolitros a microlitros de uno a ocho tipos diferentes de líquidos en toda una placa o solo en una parte.
Features:
- Single-Channel Cartridges: Use the 1-channel cartridges with the Pico 1 to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL..
- Standard Cartridges: Use the 4- or 8-channel standard cartridges with the Pico 8 sf to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL.
- Surfactant Free Cartridges: Use the 4- or 8-channel surfactant free cartridges with the Pico 8 sf to dispense only aqueous fluids without surfactant. Dispensing volume: 8 pL – 10 μL.
- Contamination-Free Dispensing: Non-contact dispensing and single-use cartridges prevent carry-over and contamination.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Digital Dispenser Cartridge |
| Canales | 8 |
| Volumen (métrico) | 8 pL to 10 μL |
| Para utilizar con (equipo) | Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser |
| Modelo | Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL |
| N.° por paquete | Case of 20 |