Learn More
Labcon™ Tubos de microcentrífugas SuperSpin™ de 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16684002
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de tapón:
A presión
Tapón a presión extra grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Estilo de tapón unitSize
16684002 Azul No estéril A presión paquete de 500
16634002 Natural No estéril A presión paquete de 500
16644002 Ámbar No estéril A presión paquete de 500
16654002 Amarillo No estéril A presión paquete de 500
16664002 Naranja No estéril A presión paquete de 500
16674002 Rojo No estéril A presión paquete de 500
16694002 Verde No estéril A presión paquete de 500
16604012 Surtido No estéril A presión paquete de 500
17537886 Transparente Estéril A presión paquete de 500
17547886 Morado No estéril Tapón a presión extra grande paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16684002 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 30168770009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos tubos de microcentrífugas incluyen tapones a presión acoplados planos y de fácil apertura, graduaciones laterales y una superficie de escritura mate.
  • Centrifugación ultra alta a 40 000 x g
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Envasadas en bolsas resellables
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en
Especificaciones
Estilo de tapón A presión
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 mL
Color Azul
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
N.° por paquete 500/paq.
Envase 500 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja
Declaraciones de limpieza Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas
Esterilidad No estéril
Línea de productos SuperSpin
Graduated Sí
RCF máx. 40.000 RCF