Learn More
Labcon™ Tubos de microcentrífugas SuperSpin™ de 1,5 ml
Descripción
- Centrifugación ultra alta a 40 000 x g
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Envasadas en bolsas resellables
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | A presión |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; CFR21 de la FDA GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,5 mL |
| Color | Ámbar |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación |
| N.° por paquete | 500/paq. |
| Envase | 500 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja |
| Declaraciones de limpieza | Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Mostrar más |