Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga de baja retención Labcon de 1,5 ml SuperSlik™ con tapones incluidos
Descripción
- Con tapones planos, graduaciones laterales y superficie de escritura esmerilada
- Retención de líquidos ultrabaja
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugación alta a 20 000 x g
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,5 mL |
| Color | Natural |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación |
| Envase | 250/bolsa resellable y 10 bolsas/caja |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Congelable a -80 °C |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |