Especificaciones
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | -100.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Density | 1.1560g/mL |
| Boiling Point | 95.0°C to 96.0°C |
| Flash Point | 15°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Mostrar más |