Learn More
Fisherbrand™ Inserto de 0,8 ml con tapón azul ensamblado
Código de producto. 11884790 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Color unitSize
11884790 Transparente paquete de 960
1 options
Código de producto. 11884790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en análisis de HPLC no críticos. El inserto de 0,8 ml Fisherbrand™ con tapón azul ensamblado cuenta con un inserto de vial en forma de U de 40 x 7,6 mm fabricado con vidrio de tipo 1 premontado con un tapón de PE de 8 mm.
Los viales Shell se utilizan preferentemente en instrumentos de los siguientes fabricantes: Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters™ (carrusel Wisp de 96 y 48 posiciones respectivamente).
  • Una práctica y económica combinación de vial/tapón para análisis habituales
  • El diafragma con forma de estrella permite una fácil penetración del tapón de PE
  • Recomendado para HPLC
  • Los viales Shell y los tapones adecuados también se pueden suministrar como un KIT 2 en 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Diámetro del tapón (métrico) 8 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 7,6 mm
Material Inserto de vidrio
Para utilizar con (aplicación) Análisis no crítico, uso de HPLC
Incluye Tapón ensamblado
Tipo de empaquetado Caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) < 3 μl
Volumen del inserto (métrico) 1,02 mL
Volumen de trabajo (métrico) De 30 μl a 0,8 ml
Estilo de la base Fondo en forma de U
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón de presión
Cantidad 96/Caja
Para utilizar con (equipo) Viales Shell de cuello recto con abertura de 8 mm de diámetro interior
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Autosampler Vial Insert