Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 0,6 l
Descripción
- El primer recipiente para objetos punzantes de un solo uso sostenible del mundo en el mercado.
- El recipiente de 0,6 litros se ha diseñado específicamente para su uso en entornos comunitarios, y cabe perfectamente en una bolsa o bolsillo. El recipiente de 0,6 litros tiene una forma específica para contener la máxima cantidad de objetos punzantes en el mínimo espacio.
- La tapa abatible combina la seguridad con la facilidad de uso, mientras que la función de bloqueo final garantiza una seguridad total durante el transporte para su eliminación final. Nuestro 0,6 litros Sharpsafe™ Los contenedores están diseñados específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
- Tapa superior abatible para función de cierre temporal y final
- Elección de aberturas: No retorno ‘pétalo’ Apertura, Apertura para remover la hoja de bisturí, La extracción de la aguja de la pluma de insulina presenta una abertura sin obstrucciones para jeringas grandes y soportes para tubos de recolección de sangre
- Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
- Resistencia a fugas de primera clase
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,6 L |
| Certificaciones/conformidad | Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Tipo de tapón | Abertura transparente |
| Color del tapón | Naranja |
| Color | Gris |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 450 x 530 x 455 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de objetos punzantes clínicos |
| Tipo de producto | Recipiente para objetos punzantes |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?