Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PCR de tapón plano de 0,5 ml
Código de producto. 12144082 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12144082 Amarillo paquete de 1000
12124152 Verde paquete de 1000
12114152 Azul paquete de 1000
12194142 Natural paquete de 1000
12104152 Rojo paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12144082
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con tapa de cierre a presión integrada
  • Adecuado para bloques de termociclador de 0,5 ml
  • 0,6 ml de volumen máximo al cerrarse
  • Diseño de paredes finas
  • Producción en sala limpia
  • Polipropileno virgen
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano
Color Amarillo
Volumen (métrico) 0,5 ml
Cantidad 1000/caja
Para utilizar con (equipo) Bloques de termociclador de 0,5 ml que pueden utilizarse en aplicaciones de PCR y de almacenamiento de muestras
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapón plano
Formato Tubo
Tipo de producto Tubo para PCR de pared delgada