Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga de baja retención Labcon de 0,5 ml SuperSlik™ con tapones incluidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16624012
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16624012 0,5 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 16624012 Proveedor Labcon N.º de proveedor 30255700009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con tapones planos, graduaciones laterales y superficie de escritura esmerilada
  • Tubos de microcentrífugas
  • Con tapones planos, graduaciones laterales y superficie de escritura esmerilada
  • Retención de líquidos ultrabaja
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugación alta a 35 000 x g
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 500/bolsa resellable y 10 bolsas/caja
Volumen (métrico) 0,5 mL
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad No estéril
Línea de productos Tubos de microcentrífuga de baja retención SuperSlik™
Graduated Sí
RCF máx. 20.000 RCF