N-Yodosuccinimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
Detalles adicionales:
Detalles adicionales: CAS: 516-12-1 Peso: 0.02500kg
Cantidad 25 g
Exención de responsabilidad: RUO – Research Use Only
Código de producto. 11476867
Cantidad Precio
1 129.0 / 25 g
En stock, listo para ser enviado:
Añadir a la cesta
  • Descripción y especificación
  • Productos alternativos
  • Documentación
  • Seguridad y manipulación
Descripción y especificación
Identificadores de productos químicos
CAS 516-12-1
Fórmula molecular C4H4INO2
Peso molecular (g/mol) 224.99
Número MDL MFCD00005512
Clave InChI LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-iodosuccinimide,succiniodimide,n-iodo succinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo,unii-3cos3x3n4p,nis,succinimide, n-iodo,3cos3x3n4p,1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione,1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
Nombre IUPAC 1-iodopirrolidina-2,5-diona
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Specification
Nombre del producto químico o material N-Iodosuccinimide
CAS 516-12-1
Punto de fusión ∽196°C (decomposition)
Densidad 2.245
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C4H4INO2
Número MDL MFCD00005512
Cantidad 25 g
Beilstein 113917
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Sinónimo n-iodosuccinimide,succiniodimide,n-iodo succinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo,unii-3cos3x3n4p,nis,succinimide, n-iodo,3cos3x3n4p,1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione,1-iodoazolidine-2,5-dione
Sinónimo n-iodosuccinimide,succiniodimide,n-iodo succinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo,unii-3cos3x3n4p,nis,succinimide, n-iodo,3cos3x3n4p,1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione,1-iodoazolidine-2,5-dione
Sinónimo n-iodosuccinimide,succiniodimide,n-iodo succinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo,unii-3cos3x3n4p,nis,succinimide, n-iodo,3cos3x3n4p,1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione,1-iodoazolidine-2,5-dione
Sinónimo n-iodosuccinimide,succiniodimide,n-iodo succinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo,unii-3cos3x3n4p,nis,succinimide, n-iodo,3cos3x3n4p,1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione,1-iodoazolidine-2,5-dione
Sinónimo n-iodosuccinimide,succiniodimide,n-iodo succinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo,unii-3cos3x3n4p,nis,succinimide, n-iodo,3cos3x3n4p,1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione,1-iodoazolidine-2,5-dione
Sinónimo n-iodosuccinimide,succiniodimide,n-iodo succinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo,unii-3cos3x3n4p,nis,succinimide, n-iodo,3cos3x3n4p,1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione,1-iodoazolidine-2,5-dione
Sinónimo n-iodosuccinimide,succiniodimide,n-iodo succinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo,unii-3cos3x3n4p,nis,succinimide, n-iodo,3cos3x3n4p,1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione,1-iodoazolidine-2,5-dione
Sinónimo n-iodosuccinimide,succiniodimide,n-iodo succinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo,unii-3cos3x3n4p,nis,succinimide, n-iodo,3cos3x3n4p,1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione,1-iodoazolidine-2,5-dione
Sinónimo n-iodosuccinimide,succiniodimide,n-iodo succinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo,unii-3cos3x3n4p,nis,succinimide, n-iodo,3cos3x3n4p,1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione,1-iodoazolidine-2,5-dione
Sinónimo n-iodosuccinimide,succiniodimide,n-iodo succinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo,unii-3cos3x3n4p,nis,succinimide, n-iodo,3cos3x3n4p,1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione,1-iodoazolidine-2,5-dione
Información de solubilidad Soluble in dioxane,tetrahydrfuran and acetonitrile. Insoluble in ether and carbon tetrachloride.
Clave InChI LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC 1-iodopirrolidina-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 224.99
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.99
Aplicaciones
La N-yodosuccinimida se utiliza en la preparación de sulfonas de vinilo a partir de olefinas y ácido bencenosulfínico. Actúa como fuente de I+ y participa en las reacciones de Hunsdiecker para la conversión de ácidos cinámicos y ácidos propiólicos a los correspondientes alfa-halostirenos y 1-halo-1-alquinos respectivamente. También se utiliza para hidrolizar tioglucósidos a 1-hidroxiglucósidos con ácido triluoroacético. Está involucrado en la preparación de yodobenzeno a partir de 1,6-diinos. Además, actúa como un agente yodador en la síntesis química.
Solubilidad
Soluble en dioxano, tetrahidrofurano y acetonitrilo. Insoluble en éter y tetracloruro de carbono.
Nota
Sensible a la humedad y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Productos alternativos
Documentación
Documentos técnicos
Seguridad y manipulación
[N-Iodosuccinimide]
[Atención]
[{code=H302, sequence=1, description=Nocivo en caso de ingestión.}, {code=H315, sequence=2, description=Provoca irritación cutánea.}, {code=H319, sequence=3, description=Provoca irritación ocular grave.}, {code=H335, sequence=4, description=Puede irritar las vías respiratorias.}]
[{code=P261, sequence=51, description=Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.}, {code=P280, sequence=52, description=Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.}, {code=P301+P312, sequence=53, description=EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.}, {code=P302+P352, sequence=54, description=EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.}, {code=P305+P351+P338, sequence=55, description=EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.}]
[{code=MIXTURE LIST, sequence=1, description=Contain: 1-iodo-2,5-Pyrrolidinedione}]
[{code=GHS07, sequence=1, description=EXCLAMATION MARK}]
Identificador del producto
  • N-Iodosuccinimide
Indicación de advertencia
  • Atención
Indicación de peligro
  • H302- Nocivo en caso de ingestión.
  • H315- Provoca irritación cutánea.
  • H319- Provoca irritación ocular grave.
  • H335- Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261- Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Información suplementaria
  • MIXTURE LIST- Contain: 1-iodo-2,5-Pyrrolidinedione