Centro de recursos de disolventes
Centro de recursos de disolventes
Usos comunes de los disolventes
Los disolventes son productos químicos líquidos, gaseosos o sólidos que disuelven, extraen o suspenden otras sustancias. El disolvente más común y universal es el agua, que disuelve más sustancias que cualquier otro.
Los disolventes suelen clasificarse como polares o no polares, un factor de la estructura y la carga del disolvente que determina los tipos de sustancias que puede disolver. Los disolventes polares tienen una carga positiva y otra negativa en distintos puntos de su estructura y disuelven otras sustancias polares. El aguala acetona, el acetonitrilo, la dimetilformamida (DMF), el dimetilsulfóxido (DMSO), el etanol, el isopropanol, y el metanol son ejemplos de disolventes polares.
Los disolventes no polares son los alcanos (pentanohexano, y heptano) y los aromáticos (benceno, tolueno, y xileno). Otros disolventes no polares comunes son el ácido acéticoel cloroformoel éter dietílicoel acetato de etiloel cloruro de metileno, y la piridina.
Los disolventes orgánicos no polares se utilizan como quitamanchas, diluyentes de pintura, quitaesmaltes, disolventes de pegamento y en perfumes y detergentes.
La exposición prolongada a algunos disolventes puede ser peligrosa para la salud de los trabajadores. Por ejemplo, el cloroformo y el benceno, que se encuentran habitualmente en la gasolina, se consideran cancerígenos. Los disolventes también pueden dañar el hígado, los riñones, el sistema nervioso o el cerebro. La encefalopatía crónica inducida por disolventes es una enfermedad conocida. La exposición profesional a los disolventes orgánicos también se asocia con el alcoholismo, las cataratas y la pérdida de audición y de visión de los colores.
  Más información sobre los disolventes
molecules-2-21-396-0328
Principales disolventes
17975_sds_advert
Fichas de datos de seguridad
Consulte hoy nuestra biblioteca online de fichas de datos de seguridad.
Consultar ahora
17975_bulk_advert
Productos químicos a granel y a medida
Atendemos a nuestros clientes "desde el vaso hasta el granel": todo, desde contenedores de 25 kg hasta bidones de 55 galones, pasando por sistemas de suministro de disolventes de gran volumen.
Más información
17975_chromato_advert
Cromatografía
Encuentre productos para la cromatografía líquida y gaseosa, la purificación de proteínas y mucho más.
Comprar Cromatografía
17975_p1
Acetona Honeywell™ CHROMASOLV™ para HPLC, ≥99,8 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes polivalentes de gran pureza
  • Alto nivel de uniformidad de lote a lote
Comprar ahora
17975_p2
Metanol Thermo Scientific™, UHPLC/MS
Al presentar una especificación exclusiva para mejorar la señal y reducir ruido, el metanol Thermo Scientific es ideal cuando la calidad del disolvente está directamente vinculada a la sensibilidad del espectrómetro de masas.
Comprar ahora
17975_p3
Disolventes Chromasolv™ de alta pureza
Parte de la cartera exclusiva de la marca Riedel-de Haën™ de Honeywell Research Chemical
Descargar
17975_p4
Disolventes
Los disolventes son sustancias que se utilizan para disolver, extraer o suspender otras sustancias para formar una disolución. Los disolventes, que generalmente son líquidos, también pueden existir en forma gaseosa o sólida.
Más información
Recursos adicionales sobre disolventes
Descargue los siguientes recursos para obtener más información sobre la selección de disolventes y para examinar nuestra cartera.