Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose
Eppendorf™ CryoCube™ F101h ULT Freezer
Debe tener
Complete su pedido
Complete su pedido de congeladores de temperatura ultrabaja con estos suministros.
  • GRANDES OFERTAS
    product image
    Tempshield™ Cryo-Gloves™ Guantes criogénicos impermeables azules de longitud media del brazo
    Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras. Los materiales de última generación y la construcción multicapa proporcionan protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F).
    Más información
  • GRANDES OFERTAS
    product image
    Criocajas y cajas de congelación
    Las Criocajas son contenedores diseñados para almacenar muestras biológicas a temperaturas extremadamente bajas, normalmente por debajo de -150°C (-238°F) utilizando nitrógeno líquido u otros agentes criogénicos. Estas cajas se utilizan habitualmente en laboratorios para preservar la integridad y viabilidad de muestras sensibles, como células, tejidos y material genético.
    Más información
  • GRANDES OFERTAS
    product image
    Rotuladores permanentes Fisherbrand
    Rotuladores permanentes para la identificación y trazabilidad en el laboratorio. Están disponibles en una variedad de colores para satisfacer sus necesidad