Incubadoras de CO₂
Las incubadoras de CO2 son esenciales para mantener las condiciones óptimas de crecimiento de los cultivos celulares sensibles. Diseñadas para proporcionar un control preciso de la temperatura, la humedad y los niveles de dióxido de carbono, estas incubadoras ayudan a garantizar la reproducibilidad y la viabilidad celular en laboratorios clínicos y de investigación.
Explore una gama seleccionada de incubadoras de CO2 de marcas de confianza, como Thermo Scientific, Thermo Scientific Forma, Eppendorf New Brunswick, Memmert y Fisherbrand, seleccionadas para garantizar resultados fiables en aplicaciones de ciencias de la vida.
Enlaces útiles
Ahorre ahora: ofertas exclusivas
Código del producto 15660667
Código del producto 11799863
Código del producto 17134961
Código del producto 10295202
Código del producto 31364964
Debe tener
Código del producto 11872711
Código del producto 31364965
Preguntas frecuentes
Una incubadora de CO2 se utiliza para cultivar y mantener cultivos celulares bajo niveles controlados de temperatura, humedad y dióxido de carbono. Marcas como Thermo Scientific y Eppendorf New Brunswick proporcionan un control ambiental preciso para favorecer un crecimiento celular constante en laboratorios clínicos y de investigación.
Las incubadoras de CO2 regulan la temperatura, la humedad y la concentración de CO2 para imitar las condiciones fisiológicas. Las incubadoras Memmert y Thermo Scientific Forma utilizan sensores avanzados y sistemas de flujo de aire para mantener entornos estables y mejorar la reproducibilidad.
El tamaño adecuado depende del volumen de la muestra y del espacio disponible en el laboratorio. Los modelos compactos son adecuados para laboratorios pequeños, mientras que las incubadoras de CO₂ de gran capacidad de Eppendorf New Brunswick o Thermo Scientific son ideales para flujos de trabajo de cultivo celular de alto rendimiento.
La contaminación puede comprometer los cultivos celulares y los resultados. Muchas incubadoras de CO2 incluyen filtración HEPA, descontaminación UV o superficies antimicrobianas para reducir el riesgo y mantener condiciones de cultivo fiables a largo plazo.
Las incubadoras de CO2 se utilizan ampliamente en la investigación en ciencias de la vida, el desarrollo farmacéutico, la biotecnología y los laboratorios clínicos, donde el control preciso de las condiciones del cultivo celular es esencial para obtener resultados experimentales fiables.