Dispositivos de filtración para centrífugas
Los dispositivos de filtro centrífugo le ayudan a concentrar y purificar muestras biológicas rápidamente utilizando centrifugadoras estándar. Elija el MWCO y la química de membrana adecuados para facilitar la concentración de proteínas, el intercambio de tampones, la desalinización y la limpieza de ácidos nucleicos con una recuperación constante. Explore las opciones de alto rendimiento de Merck, Sartorius, Epredia, Cytiva, Corning y Thermo Scientific, filtradas para una amplia disponibilidad en la UE.
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Código de producto 10781543
Código de producto 10310361
Código de producto 11806622
Complete su pedido
Debe tener
Código de producto 10188431
Código de producto 10282244
Código de producto 10088753
Código de producto 10341782
Código de producto 10704645
Código de producto 10506282
Preguntas más frecuentes
Los dispositivos de filtro centrífugo se utilizan para concentrar y limpiar muestras haciendo girar el líquido a través de una membrana. Los flujos de trabajo habituales incluyen la concentración de proteínas, el intercambio de tampones, la desalinización y la eliminación de partículas antes del análisis. Entre las opciones más populares se encuentran los formatos Merck Amicon, Sartorius Vivaspin y Corning Spin-X para centrifugadoras de laboratorio de uso habitual.
Elija un MWCO que retenga su objetivo y permita el paso de moléculas más pequeñas. Una regla práctica es seleccionar un MWCO entre 3 y 10 veces inferior al peso molecular de la proteína objetivo y, a continuación, optimizar la recuperación. Las gamas de Merck y Sartorius cubren los pasos comunes de MWCO para ajustarse a los objetivos de concentración e intercambio de tampón.
La química de la membrana afecta a la unión y la compatibilidad. Las membranas de baja unión ayudan a preservar las proteínas y las biomoléculas sensibles, mientras que otras químicas pueden ser adecuadas para procesos de clarificación o de ácidos nucleicos. Revise las especificaciones del dispositivo y la composición de su tampón, y luego compare las líneas de confianza de Merck, Sartorius, Cytiva, Corning y Thermo Scientific para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.
Para reducir las obstrucciones, preclarifique las muestras (centrifugue los residuos o prefiltrarlos), evite sobrecargar soluciones viscosas o ricas en partículas y siga las velocidades de centrifugación recomendadas. Utilizar el tamaño de dispositivo adecuado también ayuda a mantener el flujo. Los dispositivos de clarificación tipo Spin-X de Corning y los concentradores Merck/Sartorius facilitan la preparación posterior.
Una baja recuperación puede deberse a la unión a la membrana, a un centrifugado excesivo hasta secarse o a la selección de un MWCO demasiado alto para el objetivo. Utilice los factores de concentración máxima recomendados, detenga los centrifugados antes y enjuague o recupere el retentado adecuadamente. Las directrices de Merck Amicon y Sartorius Vivaspin pueden ayudar a estandarizar los rendimientos.
Utilice los productos destacados, la tabla de ofertas y los filtros de marcas de esta página de marketing para centrarse en los artículos disponibles en toda la UE. También puede comparar opciones por marca (Merck, Sartorius, Epredia, Cytiva, Corning y Thermo Scientific) y, a continuación, seleccionar el tamaño, el MWCO y la membrana que mejor se adapten a su flujo de trabajo.