UserName
Life Science Nueva Tecnología Innovadora
Miniaturizando la biología: cómo la microfluídica está redefiniendo la investigación biotecnológica
Enero 2026 | 6 min de lectura | Por: Tina Jühling
Miniaturizando la biología: cómo la microfluídica está redefiniendo la investigación biotecnológica
Las tecnologías microfluídicas y de laboratorio en chip están transformando la biotecnología al reducir los complejos procesos de laboratorio a canales a escala micrométrica. Estas plataformas permiten realizar experimentos más rápidos y eficientes, al tiempo que reducen el uso de reactivos y mejoran la reproducibilidad. Al manipular fluidos en volúmenes de nanolitros, la microfluídica permite el cribado de alto rendimiento, la automatización y la integración con análisis basados en inteligencia artificial, lo que la convierte en una piedra angular de los flujos de trabajo biotecnológicos modernos [1,2].
Piense en un chip microfluídico como un laboratorio en miniatura en el que los fluidos circulan por canales del grosor de un cabello. Este control preciso permite a los investigadores mezclar reactivos, realizar reacciones y capturar datos con un mínimo de residuos. En comparación con los métodos tradicionales, la microfluídica ofrece tres ventajas principales: eficiencia, velocidad y estandarización. Estas ventajas están impulsando su adopción en el descubrimiento de fármacos, el diagnóstico y la medicina personalizada [3].
Microfluídica de gotas: miles de millones de pruebas en burbujas diminutas
La microfluídica de gotas crea gotas uniformes de agua en aceite que actúan como microrreactores individuales. Cada gota puede contener una sola célula, enzima u objetivo genético, lo que permite realizar experimentos masivamente paralelos. La formación de gotas se produce a velocidades de kilohercios, y operaciones como la fusión, la división y la clasificación se controlan en el chip. Esta arquitectura reduce drásticamente el consumo de reactivos y acelera flujos de trabajo como la evolución dirigida, la PCR digital y la secuenciación de ARN unicelular [1].
Entre las innovaciones recientes se incluyen la generación de gotas eléctricas y acústicas para mejorar la estabilidad y el rendimiento. Estos avances respaldan la selección de enzimas y la biología sintética, lo que permite que se ejecuten millones de reacciones simultáneamente a una fracción del coste de los ensayos basados en placas [2].
Órgano en chip: modelos preclínicos predictivos
Los sistemas «órgano en chip» (OOC) reproducen la fisiología a nivel tisular mediante la perfusión de células humanas a través de microcanales y membranas flexibles. Estos dispositivos imitan señales mecánicas como el estiramiento pulmonar o la tensión de cizallamiento vascular, lo que proporciona modelos más predictivos de la eficacia y la toxicidad de los fármacos. Las plataformas «pulmón en chip» e «intestino en chip» ya se están utilizando para estudiar la progresión del cáncer, la inflamación y la resistencia a los fármacos [4].
Las tecnologías OOC están ganando terreno como alternativas a los ensayos con animales. Los organismos reguladores y las organizaciones de normalización están trabajando actualmente en la elaboración de directrices para garantizar la reproducibilidad y la interoperabilidad, allanando el camino para una adopción más amplia en las líneas de producción farmacéuticas [8].
Análisis unicelular: resolución de la diversidad celular
Las poblaciones celulares son heterogéneas y las mediciones masivas a menudo ocultan diferencias críticas. Las plataformas microfluídicas unicelulares aíslan y analizan células individuales, revelando subpoblaciones poco comunes y respuestas dinámicas. Técnicas como las matrices de micropocillos, las trampas hidrodinámicas y la encapsulación de gotas permiten el cultivo unicelular y la elaboración de perfiles multiómicos con una contaminación cruzada mínima [5].
Los flujos de trabajo basados en gotas son especialmente potentes para la secuenciación de ARN unicelular, en la que cada célula se codifica con un código de barras y se procesa en volúmenes de nanolitros. Este enfoque aumenta el rendimiento y reduce los costes de los reactivos, lo que hace que los estudios unicelulares a gran escala sean más accesibles [1].
PCR en chip: amplificación más rápida, menores costes
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es esencial para el diagnóstico y la investigación. El traslado del ciclo térmico a los microcanales acorta los tiempos de amplificación y reduce el uso de reactivos. Los sistemas de PCR en chip basados en silicio pueden ofrecer un análisis de la muestra al resultado en menos de diez minutos, integrando la lisis, la extracción y la manipulación de gotas para la cuantificación digital de la PCR [6].
La PCR microfluídica también permite la cuantificación absoluta mediante la partición de gotas, lo que mejora la sensibilidad para la detección de patógenos y la biopsia líquida. Las capacidades de multiplexación permiten además la realización de pruebas sindrómicas y diagnósticos rápidos en el punto de atención [7].
Por qué la microfluídica es importante para los flujos de trabajo biotecnológicos
Las ventajas de estas tecnologías son evidentes:
  • Eficiencia: las reacciones a escala nanolitro minimizan el consumo de reactivos y los residuos.
  • Rendimiento: los sistemas de flujo continuo y gotas permiten realizar miles de ensayos por segundo.
  • Automatización: la integración con la robótica y la inteligencia artificial mejora la reproducibilidad y la calidad de los datos.
  • Estandarización: las nuevas directrices y los diseños modulares favorecen la aceptación normativa [8].
Estas ventajas aceleran el descubrimiento de fármacos al permitir el cribado rápido de bibliotecas de compuestos, mejoran el diagnóstico mediante flujos de trabajo de PCR más rápidos y potencian la investigación traslacional con modelos de órganos relevantes para el ser humano.
Retos y perspectivas de futuro
A pesar de los rápidos avances, siguen existiendo retos. Materiales como el PDMS pueden absorber moléculas hidrófobas, lo que afecta a la precisión de los ensayos. Nuevos sustratos como el vidrio y los copolímeros de olefinas cíclicas son prometedores, pero requieren una fabricación escalable. La gestión de datos es otro obstáculo: los chips de alto rendimiento generan conjuntos de datos complejos que exigen análisis basados en inteligencia artificial y formatos interoperables [3].
Los esfuerzos de estandarización liderados por organizaciones como el NIST y el CEN/CENELEC tienen como objetivo abordar las preocupaciones en materia de reproducibilidad y normativa. Si tienen éxito, la microfluídica servirá de base para procesos automatizados y eficientes en cuanto a recursos en el desarrollo de fármacos, el diagnóstico y la medicina personalizada [8].
Referencias 
  1. Moragues T, Arguijo D, Beneyton T, etal. Droplet‑based microfluidics. Nature Reviews Methods Primers. 2023. https://www.nature.com/articles/s43586-023-00212-3.pdf
  2. Nan L, Zhang H, Weitz DA, Shum HC. Development and future of droplet microfluidics. Lab on a Chip. 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/lc/d3lc00729d
  3. Zhou J, Dong J, Hou H, Huang L, Li J. High‑throughput microfluidic systems accelerated by AI for biomedical applications. Lab on a Chip. 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/lc/d3lc01012k
  4. Li L, Bo W, Wang G, etal. Progress and application of lung‑on‑a‑chip for lung cancer. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2024. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2024.1378299/full
  5. Li B, Ma X, Cheng J, etal. Droplets microfluidics platform - A tool for single‑cell research. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2023.1121870/full
  6. Imec. PCR on a microfluidic chip: accelerated tests on silicon. 2024. https://www.imec-int.com/en/expertise/health-technologies/pcr-on-chip
  7. Mirabile A, Sangiorgio G, Bonacci PG, etal. Digital PCR in pathogen identification. Diagnostics. 2024. https://www.mdpi.com/2075-4418/14/15/1598
  8. Reyes DR, Esch MB, Ewart L, etal. Advancing standardization in microphysiological systems. Lab on a Chip. 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/lc/d3lc00994g