Hecho o fricción: respuestas a tus preguntas sobre la estática de la balanza
Enero, 2021 | 2 minutos de lectura | Por: Mettler Toledo
Hecho o fricción: respuestas a tus preguntas sobre la estática de la balanza
¿Tu balanza muestra un desplazamiento lento mientras intentas pesar un objeto? ¿Las lecturas de la balanza son inestables?
Estos problemas se pueden atribuir a un culpable bien conocido: la electricidad estática. Las muestras cargadas electrostáticamente no solo pueden causar frustración, sino también afectar negativamente la precisión del pesaje, desperdiciar material y provocar errores significativos. A continuación, se presentan algunas preguntas y respuestas comunes sobre la estática.
Hecho: La fricción es, con mucho, la causa más común de descargas electrostáticas.
Muchas tareas de laboratorio —como secar un vaso de vidrio con un paño, manipular un matraz de medición con guantes desechables o llenar una cápsula de pesaje con polvo— pueden generar cargas electrostáticas medibles que interfieren con los resultados de pesaje.
Hecho: Las condiciones climáticas de tu laboratorio afectan los resultados de pesaje.
Los niveles de humedad relativa inferiores al 40–50% aumentan los problemas de carga electrostática. Cuanto más baja es la humedad, menor es la probabilidad de que las partículas cargadas encuentren moléculas de agua sobre las cuales “deslizarse” hasta un lugar conveniente.
Dependiendo de la humedad relativa, una carga puede disiparse en segundos o tardar varios minutos. En atmósferas controladas y secas con menos del 20% de humedad relativa, las cargas en los materiales pueden hacer que los pesos se desplacen varios cientos de miligramos y pueden persistir durante muchas horas.
Ficción: No hay manera de disipar las cargas electrostáticas.
Los kits antiestáticos de METTLER TOLEDO utilizan corriente alterna (AC) para generar iones y neutralizar inmediatamente las cargas electrostáticas de muestras o contenedores. Este método es efectivo, completamente seguro y no altera las corrientes de aire ni aumenta el tiempo de estabilización. El ahorro de tiempo, la mayor eficiencia y la mejora en seguridad hacen que sea una inversión sólida para tu laboratorio.
La solución XPR
Los avances en la tecnología de pesaje analítico de METTLER TOLEDO permiten que la última generación de balanzas analíticas detecte, mida y registre automáticamente las cargas electrostáticas durante una operación de pesaje. El módulo ionizador integrado puede eliminar estas cargas para evitar cualquier influencia en el resultado. El ciclo de detección de estática se realiza en pocos segundos mientras la balanza se estabiliza, por lo que no hay retraso en obtener el resultado del pesaje.
24837-image1.png
*Kit universal; compatible con todas las balanzas y sustancias a pesar.