accessibility menu, dialog, popup

UserName

NBrBrCl

CAS RN 885952-16-9

IUPAC Nombre: 2,3-dibromo-6-chloropyridine
Sinónimos: 2,3-dibromo-6-chloropyridine
Peso molecular (g/mol): 271.34
Fórmula molecular: C5H2Br2ClN
InChi Key: YAEPXEMYHIOVFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=NC(Br)=C(Br)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados