accessibility menu, dialog, popup

UserName

BSOONCH3HOOH

CAS RN 871333-01-6

IUPAC Nombre: [2-methyl-5-(pyrrolidine-1-sulfonyl)phenyl]boronic acid
Sinónimos: 2-methyl-5-(pyrrolidine-1-sulfonyl)phenylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 269.12
Fórmula molecular: C11H16BNO4S
InChi Key: IWOBOEZYVVBMGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)N1CCCC1)B(O)O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados