accessibility menu, dialog, popup

UserName

IFIOOH

CAS RN 847862-87-7

IUPAC Nombre: 4-fluoro-3,5-diiodobenzoic acid
Sinónimos: 4-fluoro-3,5-diiodobenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 391.91
Fórmula molecular: C7H3FI2O2
InChi Key: CVHNCPIADQEMFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(I)=C(F)C(I)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados