CAS RN 796874-99-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ KYP 2047
High affinity prolyl oligopeptidase inhibitor (Ki = 0.023 nM); anti-angiogenic, neuroprotective and brain penetrant