accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClFFF

CAS RN 570391-18-3

IUPAC Nombre: 3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Sinónimos: 3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Peso molecular (g/mol): 196.55
Fórmula molecular: C7H4ClF3O
InChi Key: BPJWMOPEHPOKFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados