accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHNO

CAS RN 53396-33-1

IUPAC Nombre: N-hexadecylformamide
Sinónimos: N-hexadecylformamide
Peso molecular (g/mol): 269.47
Fórmula molecular: C17H35NO
InChi Key: ZJZZEOFPTKOHHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCNC=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados