CAS RN 4584-57-0
IUPAC Nombre:
N,N-dimethyl-4-[(1E)-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]aniline
Sinónimos:
N,N-dimethyl-4-[(1E)-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]aniline
Peso molecular (g/mol):
268.32
Fórmula molecular:
C16H16N2O2
InChi Key:
NVLSIZITFJRWPY-ONEGZZNKSA-N
SMILES:
CN(C)C1=CC=C(\C=C\C2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
1
–
3
de
3
resultados
1
4-Dimetilamino-4'-nitrostilbeno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-Dimetilamino-4'-nitrostilbeno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-Dimetilamino-4'-nitrostilbeno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.