accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONOH2N

CAS RN 35150-07-3

IUPAC Nombre: tert-butyl 2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl 2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 214.27
Fórmula molecular: C10H18N2O3
InChi Key: PITJAAIPVBVRAO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(N)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados