CAS RN 1449132-32-4
CAS RN 1449132-32-4
IUPAC Nombre:
{2-fluoro-5-[(pyridin-3-yl)carbamoyl]phenyl}boronic acid
Sinónimos:
2-fluoro-5-[(pyridin-3-yl)carbamoyl]phenylboronic acid
Peso molecular (g/mol):
260.03
Fórmula molecular:
C12H10BFN2O3
InChi Key:
LWVDXBKALYJJIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OB(O)C1=C(F)C=CC(=C1)C(=O)NC1=CN=CC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-fluoro-5-(3-piridilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 1449132-32-4 Fórmula molecular: C12H10BFN2O3 Peso molecular (g/mol): 260.031 Número MDL: MFCD20265175 Clave InChI: LWVDXBKALYJJIU-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-fluoro-5-3-pyridylcarbamoyl benzeneboronic acid,2-fluoro-5-pyridin-3-yl carbamoyl phenylboronic acid,2-fluoro-5-3-pyridylcarbamoyl phenylboronic acid PubChem CID: 73995628 Nombre IUPAC: ácido [2-fluoro-5-(piridina-3-ilcarbamoil)fenil]borónico SMILES: B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=CN=CC=C2)F)(O)O