accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1347815-16-0

CH3NClFFCl

CAS RN 1347815-16-0

IUPAC Nombre: 3,5-dichloro-2,6-difluoro-4-methylpyridine
Sinónimos: 3,5-dichloro-2,6-difluoro-4-methylpyridine
Peso molecular (g/mol): 197.99
Fórmula molecular: C6H3Cl2F2N
InChi Key: AEQZLGOQOKWZJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(Cl)C(F)=NC(F)=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados