CAS RN 1285970-69-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cisaprida-13C, d3, TRC
CAS: 1285970-69-5 Fórmula molecular: C2213CH26D3ClFN3O4 Peso molecular (g/mol): 469.96 Sinónimo: rel-4-Amino-5-chloro-N-[1-[(3R,4S)-3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-(methoxy-13C,d3)-4-piperidinyl]-2-methoxybenzamide,(+/-)-Cisapride-13C,d3,Acenalin-13C,d3,Alimix-13C,d3,Cipril-13C,d3,Coordinax-13C,d3,Prepulsid-13C,d3,Propulsin-13C,d3,cis-2-(Methoxy-13C,d3)-4-amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]benzamide Nombre IUPAC: 4-amino-5-cloro-N-[(3S,4R)-1-[3-(4-fluorofenoxi)propil]-3-metoxipiperidina-4-il]-2-(trideuterio(113C)metoxi)benzamida SMILES: FC1=CC=C(OCCCN2C[C@H](OC)[C@H](NC(C3=C(O[13C]([2H])([2H])[2H])C=C(N)C(Cl)=C3)=O)CC2)C=C1