accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 126202-23-1

FFFO

CAS RN 126202-23-1

IUPAC Nombre: 2,3,5-trifluorobenzaldehyde
Sinónimos: 2,3,5-trifluorobenzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 160.1
Fórmula molecular: C7H3F3O
InChi Key: RQUNVQGCKIBORD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(F)=C(F)C(C=O)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados