accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OFFFOH

CAS RN 1261750-58-6

IUPAC Nombre: [3-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Sinónimos: [3-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Peso molecular (g/mol): 206.16
Fórmula molecular: C9H9F3O2
InChi Key: JHIRVPLLKYZKQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(CO)=C1C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados