La mesa de trabajo - Preguntas frecuentes
Al seleccionar una centrífuga de sobremesa, tenga en cuenta factores como la capacidad, el rango de velocidades, la compatibilidad del rotor y las características de seguridad. Evalúe las necesidades específicas de su laboratorio para encontrar la más adecuada.
Las microcentrífugas son centrífugas especializadas diseñadas para muestras de pequeño volumen, que suelen oscilar entre microlitros y mililitros. Funcionan a altas velocidades para generar fuerza centrífuga para aplicaciones como el aislamiento de ADN/ARN, la precipitación de proteínas y la peletización de células, lo que las hace ideales para la investigación en biología molecular y bioquímica.
Al seleccionar una microcentrífuga, tenga en cuenta factores como la velocidad máxima, la compatibilidad del rotor, la capacidad de la muestra y las características de seguridad. La evaluación de las necesidades y aplicaciones específicas de su laboratorio le ayudará a elegir el modelo adecuado para garantizar un procesamiento de muestras eficaz y fiable.
No, un congelador de laboratorio no es lo mismo que un congelador doméstico normal. Los congeladores de laboratorio están diseñados específicamente para almacenar muestras y materiales sensibles a la temperatura utilizados en aplicaciones industriales, sanitarias o de investigación científica. Suelen tener un control de temperatura más preciso, rangos de temperatura más amplios y funciones avanzadas como alarmas, registro de datos y supervisión remota. Los congeladores de laboratorio también pueden tener diseños especializados, como capacidad de almacenamiento a prueba de explosiones o inflamables, para garantizar la seguridad en entornos de laboratorio. Por el contrario, los congeladores normales se suelen utilizar para el almacenamiento general de alimentos y puede que no ofrezcan el mismo nivel de control de la temperatura y las funciones necesarias para fines científicos.
Los mezcladores vórtex utilizan la agitación orbital rápida para mezclar pequeños volúmenes de líquidos en recipientes de laboratorio como tubos, viales y microplacas. Se utilizan habitualmente para diversas aplicaciones, como la resuspensión de muestras, la mezcla de cultivos celulares, la preparación de PCR y las reacciones enzimáticas, ya que proporcionan una mezcla rápida y eficaz sin necesidad de agitación manual.
Al elegir un mezclador vórtex, tenga en cuenta características como el control de velocidad variable, los accesorios intercambiables para diferentes tamaños de tubo, las funciones de temporizador y la estabilidad durante el funcionamiento. Además, evalúe factores como el nivel de ruido, el tamaño y la durabilidad para garantizar la compatibilidad con el flujo de trabajo y las limitaciones de espacio de su laboratorio.
Los pH-metros de sobremesa son instrumentos fijos diseñados para medir el pH con precisión en el laboratorio. Suelen ofrecer funciones avanzadas, como compensación de temperatura, registro de datos y compatibilidad con electrodos especializados, lo que los hace adecuados para aplicaciones exigentes que requieren gran precisión y reproducibilidad.
La calibración periódica con soluciones tampón estándar es esencial para mantener la precisión y fiabilidad de los pH-metros de sobremesa. Siga las directrices del fabricante en cuanto a procedimientos y frecuencia de calibración. Además, un mantenimiento adecuado, que incluya la limpieza de los electrodos y el almacenamiento correcto del medidor, prolongará su vida útil y garantizará resultados uniformes.