CAS RN 99236-50-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Sal de hidrocloruro de leu-encefalina amida H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-NH2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal de hidrocloruro de leu-encefalina amida H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-NH2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Sal de hidrocloruro de leu-encefalina amida H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-NH2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.