CAS RN 99-65-0
IUPAC Nombre:
1,3-dinitrobenzene
Sinónimos:
2,4-dinitrobenzene m-dnb dinitrophenylene
Peso molecular (g/mol):
168.11
Fórmula molecular:
C6H4N2O4
InChi Key:
WDCYWAQPCXBPJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
1
–
3
de
3
resultados
1
1,3-Dinitrobenceno, TRC
CAS: 99-65-0 Fórmula molecular: C6 H4 N2 O4 Peso molecular (g/mol): 168.11 Sinónimo: Benzene, 1,3-dinitro-,Benzene, m-dinitro- (8CI),1,3-Dinitrobenzene,DNB,DNB (explosive),Meta-dinitrobenzene,NSC 7189,m-Dinitrobenzene,m-Dinitrobenzene Nombre IUPAC: 1,3-dinitrobenceno SMILES: [O-][N+](=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]