CAS RN 98276-81-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(1H-pirrrol-2-ilcarbonil)-Glicina, TRC
CAS: 98276-81-4 Fórmula molecular: C7H8N2O3 Peso molecular (g/mol): 168.15 Sinónimo: Glycine, N-pyrrol-2-ylcarbonyl- (6CI),N-(1H-Pyrrol-2-ylcarbonyl)glycine Nombre IUPAC: 2-(1H-pirol-2-carbonilamino)ácido acético SMILES: OC(=O)CNC(=O)c1ccc[nH]1