CAS RN 97242-84-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil 2-acetamido-4-O-(2-acetamido-2-desoxi-Beta-D-gluco-piranosil)-2-desoxi-6-O-(alfa-L-fucopiranosil)-beta-D-glucopiranósido, TRC
CAS: 97242-84-7 Fórmula molecular: C23 H40 N2 O15 Peso molecular (g/mol): 584.57 Nombre IUPAC: N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-4-hidroxi-6-metoxi-2-[[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)ox-oxan-3-il]acetamida SMILES: CO[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C