accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHNCH3H3C

CAS RN 97-36-9

IUPAC Nombre: N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutanamide
Sinónimos: N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutanamide
Peso molecular (g/mol): 205.26
Fórmula molecular: C12H15NO2
InChi Key: HGVIAKXYAZRSEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)CC(=O)NC1=CC=C(C)C=C1C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados