CAS RN 97-18-7
IUPAC Nombre:
2,4-dichloro-6-[(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)sulfanyl]phenol
Sinónimos:
bithionol bisoxyphen actamer caswell no. 852 bithionol sulfide bithionol (substance) bithin bithional tkhsd TBP
Peso molecular (g/mol):
356.04
Fórmula molecular:
C12H6Cl4O2S
InChi Key:
JFIOVJDNOJYLKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1SC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O
1
–
3
de
3
resultados
1
Bitionol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Bitionol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Bitionol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.